Läs mer
Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate, TRC
Produktkod. 30332355
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30332355 1 g
1 options
Produktkod. 30332355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2314831G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate
CAS 104802-53-1
Molekylformel C10H16O3
Kvantitet 1 g
Synonym Trans-4-formylcyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3
LEDER CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C=O
IUPAC-namn ethyl 4-formylcyclohexane-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Formel vikt 184.1099