Läs mer
Etyltridekanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480768
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480768 5 g 5g
11490768 25 g 25g
11400778 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25242.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28267-29-0 | C15H30O2 | 242.403 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28267-29-0
Molekylformel C15H30O2
Molekylvikt (g/mol) 242.403
MDL-nummer MFCD00008978
InChI-nyckel QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecanoic acid ethyl ester, tridecanoic acid, ethyl ester, ethyltridecanoate, ethyl=tridecanoate, tridecanoic acid, ethylester, acmc-1cr51, ethyl tridecanoate, n-tridecanoic acid ethyl ester
PubChem CID 119908
IUPAC-namn etyltridekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl tridecanoate
Densitet 0.86
Kokpunkt 121°C to 123°C (2.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3(CH2)11CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 5 g
Beilstein 1773737
Formel vikt 242.41
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.