Läs mer
Etyltrifluoracetat, 99 %
Produktkod. 11424523
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424523 250 g 250g
11414523 50 g 50g
11404523 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424523 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11520.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 383-63-1 | C4H5F3O2 | 142,077 g/mol
Etyltrifluoracetat används som en mellanprodukt i organisk syntes för att framställa organiska fluorföreningar som 3-etyl-1-metylimidazoliumtrifluoroacetat (EMITA). Det är involverat i syntesen av olika farmaceutiskt aktiva molekyler och jordbruksprodukter. Den är också användbar för framställning av trifluoroacylerade föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyltrifluoracetat används som en mellanprodukt i organisk syntes för att framställa organiska fluorföreningar som 3-etyl-1-metylimidazoliumtrifluoracetat (EMITA). Det är involverat i syntesen av olika farmaceutiskt aktiva molekyler och jordbruksprodukter. Den är också användbar för framställning av trifluoroacylerade föreningar.
Löslighet
Något blandbar med vatten. Blandbar med kloroform och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383-63-1
Molekylformel C4H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 142.077
MDL-nummer MFCD00000419
InChI-nyckel STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid ethyl ester, ethyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, ethyl ester, trifluoroacetic acid, ethyl ester, ethyl trifluoroethanoate, unii-a6tzk6x11x, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, ethyl ester, a6tzk6x11x, ethyl ester of trifluoroacetic acid
PubChem CID 9794
IUPAC-namn etyl-2,2,2-trifluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trifluoroacetate
Smältpunkt <-78 °C
Densitet 1.192
Kokpunkt 60 °C till 62 °C
Flampunkt −1 °C (30 °F)
Odör Sött
Linjär formel CF3CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.307
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1761411
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten. Blandbar med kloroform och metanol.
Formel vikt 142.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.