Läs mer
Etyltrifluoracetat, TRC
Produktkod. 30136604
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136604 50 g
30136158 100 g
30010849 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93045050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383-63-1
Molekylformel C4H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 142.08
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl Perfluoroacetate, Ethyl Trifluoroacetate, Ethyl alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetate, NSC 220215, Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester;
IUPAC-namn Etyl 2,2,2-trifluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Trifluoroacetate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Formel vikt 142.0242