Läs mer
Ethyl trifluoroacetoacetate, 97%
Produktkod. 11434724
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434724 10 g 10g
11444724 50 g 50g
11454724 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434724 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13717.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.114 g/mol
Etyltrifluoracetoacetat används som en mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används också som mellanprodukt för agrokemikalier och läkemedel. Vidare används det vid framställning av fluorerade 2-tiouracilanaloger som antityreoideamedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyltrifluoracetoacetat används som mellanprodukt i syntetisk kemi. Det används också som mellanprodukt för agrokemikalier och läkemedel. Vidare används det vid framställning av fluorerade 2-tiouracilanaloger som antityreoideamedel.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, bensen och organiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-31-6
Molekylformel C6H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 184.114
MDL-nummer MFCD00000424
InChI-nyckel OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
IUPAC-namn etyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trifluoroacetoacetate
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.259
Kokpunkt 129°C to 130°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.376
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 608353
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,benzene and organic solvents.
Formel vikt 184.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.