Läs mer
Ethyl trifluoromethanesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10376534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10376534 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10376534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Alkyl transfer reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 425-75-2
MDL-nummer MFCD00000410
InChI-nyckel UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate∼trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
PubChem CID 67924
IUPAC-namn ethyl trifluoromethanesulfonate
LEDER CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trifluoromethanesulfonate
Densitet 1.3780g/mL, 1.378
Kokpunkt 118.0°C to 120.0°C
Flampunkt 35°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H5F3O3S
Linjär formel CF3SO3CH2CH3
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 178.31
Formel vikt 178.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.