Läs mer
Ethyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Trifluoromethanesulfonate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3 |
| Formel vikt | 177.9911 |