Läs mer
Ethyl trifluoropyruvate, 97%
Produktkod. 11419037
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419037 5 g 5g
11429037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13081-18-0 | C5H5F3O3 | 170.09 g/mol
Etyltrifluorpyruvat fungerar som en byggsten i syntetisk kemi för syntes av fluorhaltiga föreningar. Det används också som ett reagens för framställning av potentiella biologiskt aktiva föreningar som starkt enantioselektiv organokatalytisk hydroxialkylering av indoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyltrifluorpyruvat fungerar som en byggsten i syntetisk kemi för syntes av fluorhaltiga föreningar. Det används också som ett reagens för framställning av potentiella biologiskt aktiva föreningar som starkt enantioselektiv organokatalytisk hydroxialkylering av indoler.
Löslighet
Blandbar med diklormetan.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror och alkalier (baser). Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13081-18-0
Molekylformel C5H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 170.09
MDL-nummer MFCD00114935
InChI-nyckel KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trifluoropyruvate, ethyltrifluoropyruvate, ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid ethyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid ethyl ester, ethyl trifluorpyruvate, ethyl-trifluoropyruvate, pubchem2013
PubChem CID 2737239
IUPAC-namn etyl-3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trifluoropyruvate
Densitet 1.4
Kokpunkt 95°C to 98°C
Flampunkt 27°C (80°F)
Brytningsindex 1.3405
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 2087388
Löslighetsinformation Miscible with dichloromethane.
Formel vikt 170.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.