Läs mer
Etyltrimetylacetopyruvat, 98 %
Product Code. 11462158
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11462158 1 g 1g
11472158 5 g 5g
11482158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11462158 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15164.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Add to basket
CAS: 13395-36-3 | C10H16O4 | 200,234 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13395-36-3
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.234
MDL-nummer MFCD00052319
InChI-nyckel NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
IUPAC-namn etyl-5,5-dimetyl-2,4-dioxohexanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl trimethylacetopyruvate
Kokpunkt 68°C to 70°C (0.5 mmHg)
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 1 g
Beilstein 510374
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.