Läs mer
Ethyl (trimethylsilyl)acetate, 98%
Produktkod. 11473288
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473288 250 g 250g
11453288 10 g 10g
11463288 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17707.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4071-88-9 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Etyltrimetylsilylacetat används vid syntes av etyl-2,2-dibrom-2-(trimetylsilyl)acetat. Det användes också för att silylera de enoliserbara aldehyderna och ketonerna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyltrimetylsilylacetat används vid syntes av etyl-2,2-dibrom-2-(trimetylsilyl)acetat. Det användes också för att silylera de enoliserbara aldehyderna och ketonerna.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4071-88-9
Molekylformel C7H16O2Si
Molekylvikt (g/mol) 160.288
MDL-nummer MFCD00009172
InChI-nyckel QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
PubChem CID 77687
IUPAC-namn etyl-2-trimetylsilylacetat
LEDER CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (trimethylsilyl)acetate
Densitet 0.876
Kokpunkt 156°C to 158°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1755902
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 160.29
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.