Läs mer
Ethyl (Trimethylsilyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (Trimethylsilyl)acetate |
| CAS | 4071-88-9 |
| Molekylformel | C7H16O2Si |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2Si/c1-5-9-7(8)6-10(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-trimethylsilylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.29 |
| Formel vikt | 160.092 |