Läs mer
Etylvalerat, 98 %
Produktkod. 11492637
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492637 2500 mL 2500ml
11472637 100 mL 100ml
11482637 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14854.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130,187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-82-2
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00009479
InChI-nyckel ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
IUPAC-namn etylpentanoat
LEDER CCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl valerate
Smältpunkt -92 °C till -90 °C
Densitet 0.874
Kokpunkt 142 °C till 145 °C
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Brytningsindex 1.4
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744680
Merck Index 14,9904
Formel vikt 130.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.