Läs mer
Etylvalerat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10156940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10156940 5 g Glasflaska 5g
10065660 100 g Glasflaska 100g
10474125 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10156940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410470050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-82-2
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00009479
InChI-nyckel ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
IUPAC-namn etylpentanoat
LEDER CCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl valerate
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 145°C
Flampunkt 37°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3COOC2H5
Brytningsindex 1.3990 to 1.401
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 10090
Formel vikt 130.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl valerate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.