Läs mer
Etylvalerat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valeric acid ethyl ester |
| CAS | 539-82-2 |
| Molekylformel | C7 H14 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Valeric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl n-pentanoate, Ethyl n-valerate, Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, NSC 8868 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | Etylpentanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vikt | 130.0994 |