Läs mer
Etylvalerat, TRC
Produktkod. 30370738
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30370738 500 mg
1 options
Produktkod. 30370738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE289271500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeric acid ethyl ester
CAS 539-82-2
Molekylformel C7 H14 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Valeric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl n-pentanoate, Ethyl n-valerate, Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, NSC 8868
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn Etylpentanoat
Molekylvikt (g/mol) 130.18
Formel vikt 130.0994