Läs mer
Ethyl Valproate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl Valproate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Valproate |
| CAS | 17022-31-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Valproate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H20 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl Valproate, 2-Propylpentanoic acid ethyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, ethyl ester (7CI,8CI), 2-Propylvaleric acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dipropylacetate, Ethyl 2-propylpentanoate, Ethyl dipropylacetate, Ethyl valproate, Valproic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCC(CCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-propylpentanoate |
| Visa mer |