Läs mer
Etylvanilat, 97 %
Produktkod. 11397595
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397595 10 g 10g
11307605 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05798.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-05-0 | C10H12O4 | 196,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-05-0
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00017269
InChI-nyckel MWAYRGBWOVHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillate, vanillic acid, ethyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, unii-v38jk4z93o, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, ethyl ester, m-anisic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, vanilicacidethylester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxy-benzoate, ethylvanillate
PubChem CID 12038
IUPAC-namn etyl-4-hydroxi-3-metoxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl vanillate
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kokpunkt 293 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2100025
Formel vikt 196.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.