Läs mer
Etylvanillat, TRC
Produktkod. 30006340
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006340 250 mg
30006041 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE931978250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-05-0
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.2
LEDER CCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl vanillate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-3-14-10(12)7-4-5-8(11)9(6-7)13-2/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Formel vikt 196.0736