Läs mer
Etyl Vanillin, TRC
Produktkod. 30133470
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133470 100 g
30136640 5 g
30005172 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133470 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE932100100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-32-4
Molekylformel C9 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Synonym Ethylvanillin, Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxy-, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2-Ethoxy-4-formylphenol, 3-Ethylvanillin, 4-Hydroxy-3-ethoxybenzaldehyde, Arovanillon, Bourbonal, Ethavan, Ethovan, Ethylprotal, Ethyl vanillin, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240, Protocatechuic aldehyde ethyl ether, Quantrovanil, Rhodiarome, Vanillal, Vanirom
IUPAC-namn 3-etoxi-4-hydroxybensaldehyd
LEDER CCOc1cc(C=O)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylvanillin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Formel vikt 166.063
Procent renhet >95%