Läs mer
Masterflex™ Etylvinylacetat Microbore Slang
Beskrivning
- Genomskinlig tvärbunden slang flexibel mikrolinjeslang
- Nästan 100 % elastiskt minne, återgår till sin ursprungliga form med skonsam uppvärmning
- Harts är USP 23 Klass VI och National Formulary Vol. 14 specifikationer
- Sterilisera med autoklav, etylenoxid, gammastrålning eller torr värme
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1,85 mm |
| Material | EVA |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,78 mm |
| För användning med | Lösningsmedel/Kolväte Autoanalys/Microbore färgkodad stoppad slang |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedel/Kolväte Autoanalys/Microbore färgkodad stoppad slang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Slangstorlek | 40 |
| Färg | Genomskinlig gul |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 74 °C |