Läs mer
Masterflex™ Etylvinylacetat Microbore Slang
Produktkod. 11977875
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,51 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,85 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1,52 mm
2,08 mm
2,29 mm
3,07 mm
3,23 mm
3,35 mm
3,45 mm
3,78 mm
Förpackningsstorlek:
15m
30m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11977875 0,25 mm 2,08 mm 15m
11727355 0,51 mm 1,52 mm 30m
11917885 1,02 mm 3,07 mm 15m
11787355 0,76 mm 2,29 mm 30m
11707365 1,27 mm 2,29 mm 30m
11927885 1,27 mm 3,23 mm 15m
11937885 1,42 mm 3,35 mm 15m
11947885 1,52 mm 3,45 mm 15m
11957885 1,85 mm 3,78 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11977875 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9571212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för biologiska tester. Saint Gobain Performance Plastics™ Etylvinylacetat Microbore Slangen är biologiskt stabil, ogiftig och icke-kontaminerande.
  • Genomskinlig tvärbunden slang flexibel mikrolinjeslang
  • Nästan 100 % elastiskt minne, återgår till sin ursprungliga form med skonsam uppvärmning
  • Harts är USP 23 Klass VI och National Formulary Vol. 14 specifikationer
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid, gammastrålning eller torr värme
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0,25 mm
Material EVA
Diameter (metrisk) Yttre 2,08 mm
För användning med Lösningsmedel/Kolväte Autoanalys/Microbore färgkodad stoppad slang
För användning med (applikation) Lösningsmedel/Kolväte Autoanalys/Microbore färgkodad stoppad slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Slangstorlek 12
Färg Genomskinlig gul
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C