Läs mer
Ethyl vinyl ether, 99%, stab.
Beskrivning
Etylvinyleter används i doftämnen, smörjoljetillsatser och kryddberedning. Det fungerar som en mellanprodukt för sulfadiazin. Det finner tillämpning i läkemedel som anestetika och analgetika. Vidare används det som lösningsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylvinyleter används i doftämnen, smörjoljetillsatser och kryddberedning. Det fungerar som en mellanprodukt för sulfadiazin. Det finner tillämpning i läkemedel som anestetika och analgetika. Vidare används det som lösningsmedel i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syre och syror. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl vinyl ether |
| Namnnotering | stabilized |
| Smältpunkt | -115°C |
| Densitet | 0.754 |
| Kokpunkt | 33°C to 34°C |
| Flampunkt | −45°C (−49°F) |
| Odör | Ether-like |
| Linjär formel | CH2=CHOCH2CH3 |
| Brytningsindex | 1.3765 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.