Läs mer
Etylvinyleter, TRC
Produktkod. 30374789
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30374789 2.5 L 2.5 L
30372853 1 L -
30383234 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9319602.5L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-92-2
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Synonym 1-Ethoxyethene, 1-Ethoxyethylene, EVE, Ethoxyethene, Ethoxyethylene, Ethyl Vinyl Ether, Ethyloxyethene, NSC 8405, Vinamar, Vinyl Ethyl Ether, [(Ethenyl)oxy]ethane, [(Vinyl)oxy]ethane
LEDER CCOC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Vinyl Ether
Kvantitet 2.5 L
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formel vikt 72.0575