Läs mer
Etylvinylketon, 97%, stick.
Produktkod. 11396996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396996 25 g 25g
11386996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06829.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84,118 g/mol
Etylvinylketon används som reagens för annullering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylvinylketon används som reagens för annullering.
Löslighet Olösligt i vatten; löslig i
de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1629-58-9
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00009316
InChI-nyckel JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC-namn pent-1-en-3-one
LEDER CCC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl vinyl ketone
Namnnotering stabiliserad
Densitet 0.844
Kokpunkt 103 °C till 104 °C
Flampunkt −6 °C (21 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3286
Beilstein 1735857
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl vinyl ketone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl vinyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.