Läs mer
Ethyl vinyl ketone, 97%, stab.
Produktkod. p-7044501
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11386996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06829.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Etylvinylketon används som reagens för annullering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylvinylketon används som reagens för annullering.
Löslighet Olösligt i vatten; löslig i
de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1629-58-9
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00009316
InChI-nyckel JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC-namn pent-1-en-3-one
LEDER CCC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl vinyl ketone
Namnnotering stabilized
Densitet 0.844
Kokpunkt 103°C to 104°C
Flampunkt −6°C (21°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3286
Beilstein 1735857
Löslighetsinformation Insoluble in water; soluble in most organic solvents.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.