Läs mer
Ethyl vinyl ketone, 98%, stabilized, Thermo Scientific™
Produktkod. 10152480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10152480 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10152480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1629-58-9 , 128-37-0
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00009316
InChI-nyckel JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
PubChem CID 15394
IUPAC-namn pent-1-en-3-one
LEDER CCC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl vinyl ketone
Namnnotering Stabilized
Färg Amber to Colorless
Densitet 0.8490g/mL, 0.849
Kokpunkt 103°C to 104°C
Flampunkt -6°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C2H5COCH=CH2
Brytningsindex 1.4180 to 1.422
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 731
Fieser 01,388
Stabilisator 0.1% (BHT)
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl vinyl ketone, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.