Läs mer
Etylvinyllaktat-13D2,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Vinyllactate-13C2,d3 |
| Molekylformel | 13C2 C5 D3 H9 O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Ethyl 2-Vinyllactate-13C2,d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-4-7(3,9)6(8)10-5-2/h4,9H,1,5H2,2-3H3/i3D3,6+1,7+1 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C=C)[13C](=O)OCC |
| IUPAC-namn | etyl 2-hydroxy-2-(trideuteriometyl)(1,2-13C2)men-3-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.172 |
| Formel vikt | 149.104 |