Läs mer
Etylviolett, 80 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10279740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10279740 25 g 25g
15535096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10279740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410490250
Kemiska identifierare
CAS 2390-59-2
Molekylformel C31H42ClN3
Molekylvikt (g/mol) 492.15
MDL-nummer MFCD00011765
InChI-nyckel JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 4, C.I. 42600
PubChem CID 16955
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dietylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Violet
Färginnehåll 75% min.
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 593 to 599nm (c=0.1, H2O)
Formel vikt 492.14
Förlust vid torkning 4% max.
Procent renhet 80%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.