Läs mer
Etylviolett, MP Biomedicals
Produktkod. 11425441 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425441 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11425441 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215801625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Violet
CAS 2390-59-2
Analysprocentintervall ∽80%
Molekylformel C31H42ClN3
MDL-nummer MFCD00011765
Synonym Basic Violet 4, Ethyl purple 6B
InChI-nyckel JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
IUPAC-namn tris[4-(dietylamino)fenyl]metyliumklorid
Molekylvikt (g/mol) 492.15
PubChem CID 16955
Formel vikt 492.1
Kvantitet 25 g