Läs mer
Ethyl Violet (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30384171
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30384171 250 mg
1 options
Produktkod. 30384171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE937530250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Violet
CAS 2390-59-2
Molekylformel C31 H42 N3 . Cl
Kvantitet 250 mg
Synonym C.I. Basic Violet 4 (7CI,8CI), Ethanaminium, N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride (1:1), Ethanaminium, N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride (9CI), Ethyl violet (6CI), Basic Violet 4, C.I. 42600, Ethyl Violet AX, Ethyl Violet GGA, Ethyl crystal violet, Lowacryl Violet 4, Shikiso Acid Brilliant Blue 6B, Tris(p-(diethylamino)phenyl)methylium chloride
InChI formel InChI=1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC
IUPAC-namn [4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 492.1383
Formel vikt 491.3067