Läs mer
Ethyl Violet
Produktkod. 15406109
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406109 25 g 25g
15416109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63951.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2390-59-2 | C31H42ClN3 | 492.15 g/mol
Etylviolett har använts för att färga bukspottkörtelvävnad och elastin vid detektering av gramnegativa bakterier och som ett reagens för extraktiv-spektrofotometrisk bestämning av anjoniska ytaktiva ämnen. Det har använts vid extraktion och spektrofotometrisk bestämning av koppar. Tillsammans med det anjoniska färgämnet zinkon används etylviolett i motjonfärgning av proteiner i SDS-polyakrylamidgelelektrofores. Tillsammans med det anjoniska färgämnet zinkon används etylviolett i motjonfärgning av proteiner i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylviolett har använts för att färga pankreasvävnad och elastin vid detektering av gramnegativa bakterier, och som ett reagens för extraktiv-spektrofotometrisk bestämning av anjoniska ytaktiva ämnen. Det har använts vid extraktion och spektrofotometrisk bestämning av koppar. Tillsammans med det anjoniska färgämnet zinkon används etylviolett i motjonfärgning av proteiner i SDS-polyakrylamidgelelektrofores. Tillsammans med det anjoniska färgämnet zinkon används etylviolett i motjonfärgning av proteiner i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
Löslighet Lösligt i vatten (10 mg
/ml).
Anmärkningar
Färginnehåll ca. 80 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2390-59-2
Molekylformel C31H42ClN3
Molekylvikt (g/mol) 492.15
MDL-nummer MFCD00011765
InChI-nyckel JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 42600; Basic Violet 4
PubChem CID 16955
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-dietylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Violet
Beilstein 4117566
Löslighetsinformation Soluble in water (10mg/ml).
Formel vikt 492.15
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.