Läs mer
Etylviologendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495354 1 g 1g
15475364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455030010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53721-12-3 | C14H18Br2N2 | 374.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53721-12-3
Molekylformel C14H18Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 374.11
InChI-nyckel LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
PubChem CID 11474262
IUPAC-namn 1-etyl-4-(1-etylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromid
LEDER CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl viologen dibromide
Smältpunkt 278.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 374.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl viologen dibromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.