Läs mer
Ethyl (Z)-[2-amino-4-thiazolyl](methoxyimino)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (Z)-[2-amino-4-thiazolyl](methoxyimino)acetate |
| CAS | 64485-88-7 |
| Molekylformel | C8H11N3O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2(Z)(methoxy)imino ethyl acetate, Ethyl (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-α-methoxyiminoacetate, Ethyl (Z)-[2-Amino-4-thiazolyl](methoxyimino)acetate, Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-(Z)-2-(methoxyimino)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O3S/c1-3-14-7(12)6(11-13-2)5-4-15-8(9)10-5/h4H,3H2,1-2H3,(H2,9,10)/b11-6- |
| LEDER | O=C(OCC)/C(C1=CSC(N)=N1)=N\OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.26 |