Läs mer
Etylaluminiumdiklorid, 0,9 M-lösning i heptan, AcroSeal™
Produktkod. 10210793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10210793 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10597933 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10210793 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185451000
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-43-9 , 142-82-5
Molekylformel C2H5AlCl2
Molekylvikt (g/mol) 126.94
MDL-nummer MFCD00000457
InChI-nyckel UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
IUPAC-namn diklor(etyl)aluminium
LEDER CC[Al](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylaluminium dichloride
Färg Färglös
Densitet 0.7400g/mL, 0.74
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel C2H5AlCl2
Kvantitet 100 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Merck Index 15, 3816
Löslighetsinformation Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formel vikt 126.95
Procent renhet 14.5 to 15.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.