Läs mer
Ethylaluminum dichloride, 1M in hexanes
Produktkod. 11326509
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326509 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11326509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041712.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
Ethylaluminum dichloride is used as a catalyst component in the polyolefin industry, for the synthesis of synthetic rubbers and for the dimerisation of olefins. It is also employed as a catalyst for Friedel-Crafts acylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-43-9
Molekylformel C2H5AlCl2
Molekylvikt (g/mol) 126.94
MDL-nummer MFCD00000457
InChI-nyckel UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
IUPAC-namn dichloro(ethyl)alumane
LEDER CC[Al](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylaluminum dichloride
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.729 g/mL
Kokpunkt 68°C to 70°C
Flampunkt -22°C (-9°F)
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3394
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetone. Miscible with alcohol,chloroform,ether. Reacts with water.
Formel vikt 126.95
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylaluminum dichloride, 1M in hexanes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P422-Förvara innehållet i .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..