Läs mer
Ethylamine, 70% aq. soln.
Produktkod. 11487267
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487267 2500 mL 2500ml
11477267 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11487267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15022.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Etylamin 70% aq. Lösningen används ofta i den kemiska industrin för syntes av dietyldiazen, dimetyloletyltriazon, etylcyanopyrolidon dispers och 1,3-dietyltiourea. Det används också vid produktion av gruvkemikalier och flotationsmedel som isopropyletyltiokarbamater. I polymerindustrin används den som en kedjestoppare i polyuretanproduktion för att kontrollera polymerisationsgraden. Det är en prekursor som används för framställning av bensilnitrat, rengöringsmedel, rayon, raketdrivmedel och för framställning av alkylisocyanater, som kan användas vid tillverkning av läkemedel. Inom gummiindustrin används det som en vulkaniseringsaccelerator för svavelhärdade gummin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -81°C
Kokpunkt ca 38°C
Kvantitet 2500 mL
Fysisk form Vätska