Läs mer
Etylaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10398630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10398630 500 g 500g
10380984 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10398630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214255000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 557-66-4 | C2H8ClN | 81,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-66-4
Molekylformel C2H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 81.54
InChI-nyckel XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etanaminhydroklorid
LEDER Cl.CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylamine hydrochloride
Smältpunkt 105,0 °C till 108,0 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5NH2·HCl
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, 91
Merck Index 15, 3817
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig. Övrig löslighet: lättlöslig i alkohol, svagt löslig i CHCl3 och aceton, praktiskt taget olöslig i eter
Formel vikt 81.55
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.