missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethylamine Hydrochloride-d3, TRC

Produktkod. 30179884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179884 50 mg
30180384 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89829350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64585-12-2
Molekylformel C2 D3 H4 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 84.563
Synonym Ethan-2,2,2-d3-amine, hydrochloride (9CI), 2,2,2-Trideuterioethanamine hydrochloride, Ethan-2,2,2-d3-amine hydrochloride, Ethylamine-d3 hydrochloride, N-(Ethyl-2,2,2-d3)ammonium chloride, Ethylamine-2,2,2-D3 hydrochloride
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioethanamine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])CN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethylamine Hydrochloride-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3;
Formel vikt 84.053
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.