Läs mer
Etylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30373091
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30373091 100 g
1 options
Produktkod. 30373091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE898290100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylamine Hydrochloride
CAS 557-66-4
Molekylformel C2H8ClN
Kvantitet 100 g
Synonym Ethylammonium Chloride, Monoethylammonium Chloride, N-Ethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
LEDER NCC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 81.54