Läs mer
Etylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30379518
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30379518 250 g
1 options
Produktkod. 30379518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE898290250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylamine Hydrochloride
CAS 557-66-4
Molekylformel C2H8ClN
Kvantitet 250 g
Synonym Ethylammonium Chloride, Monoethylammonium Chloride, N-Ethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
LEDER NCC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 81.54