Läs mer
Etylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30375007
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30375007 500 g
1 options
Produktkod. 30375007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE898290500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylamine Hydrochloride
CAS 557-66-4
Molekylformel C2H8ClN
Kvantitet 500 g
Synonym Ethylammonium Chloride, Monoethylammonium Chloride, N-Ethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
LEDER NCC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 81.54