missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylamine-N,N-d2 (gas), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylamine-N,N-D2 |
| CAS | 5852-45-9 |
| Molekylformel | C2 D2 H5 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethanamine-d2 (9 CI), Ethylamine-d2 (7 CI), Ethylamine-N,N-d2 (8 CI), N,N-Dideuterioethylamine, Ethylamine-N,N-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])CC |
| IUPAC-namn | N,N-dideuterioethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 47.096 |
| Formel vikt | 47.0704 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?