Läs mer
Ethylamine, Pure, Solution In Water 70% (w/w), Fisher Chemical
Produktkod. 10637602 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637602 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10637602 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/1000/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 75-04-7
Smältpunkt -81.1°C
Färg Colorless
pH 14
Kokpunkt 39°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C2H7N
MDL-nummer 8160
Kvantitet 500 mL
Synonym ethylamine, monoethylamine, aminoethane, 1-aminoethane, ethyl amine, aethylamine, etilamina, ethylamine solution, ethylamin, etyloamina
InChI-nyckel QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN
IUPAC-namn ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 45.085
PubChem CID 6341
Ångdensitet 1.56
ChEBI CHEBI:15862
Formel vikt 45.07g/mol
Ångtryck 423 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid