Läs mer
Ethylamine Solution (2.0 M In Meoh), TRC
Produktkod. 30378124
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30378124 10 mL
1 options
Produktkod. 30378124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE94572310ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylamine
CAS 75-04-7
Molekylformel C2 H7 N
Kvantitet 10 mL
Synonym Ethylamine, 1-Aminoethane, 45: PN: WO2023274347 PAGE: 25 claimed sequence, Aminoethane, Monoethylamine, n-Ethylamine, R 631
InChI formel InChI=1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
LEDER CCN
IUPAC-namn ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 45.08
Formel vikt 45.0578
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2 M