missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15828440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828440 1 kg 1kg
15818440 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15828440 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008741000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 557-66-4

Specifikationer

Smältpunkt 107°C to 108°C
MDL-nummer MFCD00012885
Kvantitet 1 kg
Synonym Ethylammonium chloride, Ethylamine hydrochloride, Ethylammonium chloride
Molekylvikt (g/mol) 81.54
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.