missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylbenzene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylbenzene-13C6 |
| CAS | 1403579-63-4 |
| Molekylformel | 13C6 C2 H10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| LEDER | CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | ethyl(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatriene |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.121 |
| Formel vikt | 112.098 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?