missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 20302-26-5 |
| Molekylformel | C8 D5 H5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene-d5, ethyl- (8 CI, 9 CI), Ethylbenzene-d5, Ethylbenzene-2,3,4,5,6-d5, Ethylbenzene-d5 (ethyl-d5), Ethylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-ethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.1958 |
| Formel vikt | 111.1096 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?