Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylbenzene |
| Smältpunkt | -95,0 °C |
| Densitet | 0.8600g/mL, 0.86 |
| Kokpunkt | 136,0 °C |
| Flampunkt | 22 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99,75 % min. (GC) |
| Förpackning | AcroSeal™ Glasflaska |
| Linjär formel | C6H5C2H5 |
| Brytningsindex | 1,4940 till 1,4970 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethylbenzene
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.