Läs mer
Etylbensen, 99,8 %, rent
Produktkod. 10448472 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10448472 500 mL Glasflaska 500ml
10687642 25 mL Glasflaska 25ml
15871022 1 L Glasflaska 1 L
10589420 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10339444 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10448472 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    333.84 SEK / 500ml
    Save 10.16 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-41-4
MDL-nummer MFCD00011647
InChI-nyckel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC-namn etylbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene
Namnnotering 99.8%
Smältpunkt -95,0 °C
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 136,0 °C
Flampunkt 22 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,7 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H5C2H5
Brytningsindex 1,4940 till 1,4970
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, II, 274
Merck Index 15, 3820
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, bensen, koltetraklorid, eter och svaveldioxid, lätt löslig i kloroform, olöslig i ammoniak
Molekylvikt (g/mol) 106.17
Viskositet 0,63 mPa (20 °C)
Formel vikt 106.17
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylbenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.