Läs mer
Etylbensen, 99,8 %, rent
Produktkod. 10687642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10687642 25 mL Glasflaska 25ml
10448472 500 mL Glasflaska 500ml
15871022 1 L Glasflaska 1 L
10589420 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10339444 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10687642 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118080250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-41-4
MDL-nummer MFCD00011647
InChI-nyckel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC-namn etylbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene
Namnnotering 99.8%
Smältpunkt -95,0 °C
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 136,0 °C
Flampunkt 22 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,7 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H5C2H5
Brytningsindex 1,4940 till 1,4970
Kvantitet 25 mL
Beilstein 05, II, 274
Merck Index 15, 3820
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, bensen, koltetraklorid, eter och svaveldioxid, lätt löslig i kloroform, olöslig i ammoniak
Molekylvikt (g/mol) 106.17
Viskositet 0,63 mPa (20 °C)
Formel vikt 106.17
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylbenzene
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.